Saltar a
D5758
Dietilpirocarbonato
96% (NT)
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
DEP, DEPC, Dietildicarbonato, Dietiloxidiformato, Ácido etoxifórmico anhidro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Fecha estimada de envío14 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 109,00
25 mL
Fecha estimada de envío14 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 292,00
50 mL
Fecha estimada de envío14 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 465,00
100 mL
Fecha estimada de envío14 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 851,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-542-8
Beilstein/REAXYS Number:
637031
MDL number:
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío14 de octubre de 2026Detalles
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
Quality Segment
assay
96% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
General description
El dietilpirocarbonato (DEPC) es un compuesto químico que se utiliza para inactivar las enzimas RNasas y es sensible a la humedad y el pH. Se descompone a 155°C a etanol y dióxido de carbono en disolución acuosa. El DEPC es también sensible al amoniaco, que provoca su descomposición a uretano, un posible carcinógeno.
Application
El dietilpirocarbonato se ha utilizado en la reacción de PCR para tratar el agua desionizada, lo que reduce el riesgo de que el ARN sea degradado por las RNasas. También se utiliza para la hibridación por puntos, para diluir el ARN aislado de los diferentes microorganismos.
Reactivo de modificación para residuos de His y Tyr en proteínas. Sonda robusta para alteraciones estructurales en el ADN bicatenario, que reacciona con las bases total o parcialmente desapiladas.
Biochem/physiol Actions
El DEPC es un potente inhibidor de nucleasas.Se utiliza una disolución al 0,1% de DEPC para inactivar la RNasa.
Inhibe la rianodina uniéndose a los receptores de rianodina/canales de Ca2+ en el músculo esquelético de una manera dependiente de la dosis y del tiempo, y aumenta la permeabilidad al Ca2+ de las vesículas SR.
Inactiva la ARNasa en disolución aproximadamente al 0,1% (v/v). Por tanto, protege el ARN contra la degradación.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
15922040718671541
description
96% (NT)
description
96% (NT)
description
96% (NT)
description
≥97% (HPLC)
assay
96% (NT)
assay
96% (NT)
assay
96% (NT)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dietilpirocarbonato
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
69 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the solubility and solution stability of Diethyl pyrocarbonate, DEPC?
    1 answer
    1. DEPC can be solubilized in 95% ethanol, e.g. 1.6 mL in 4 mL ethanol gives a clear, colorless solution. DEPC is soluble in alcohols, esters, ketones and other hydrocarbons, but has limited solubility in water (~0.1%). 6 DEPC hydrolyzes in aqueous solution, to form ethanol and carbon dioxide (CO2). Typically a 0.1% DEPC solution (1 mL of DEPC diluted in water to 1 L) is used to inactivate RNase. The DEPC will not immediately dissolve, as evidenced by the appearance of globules. The mixture should be stirred until the globules disappear. DEPC is sensitive to pH. In phosphate buffer at 25 °C, its half-life is 4 minutes at pH 6, and 9 minutes at pH 7. Hydrolysis is accelerated by Tris buffer,7 where at 25 °C, the half-life of DEPC was reported to be 1.25 minutes at pH 7.5, and 0.37 minutes at pH 8.2. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes per liter should be sufficient.
      DEPC is very sensitive to moisture. As such, DEPC is packaged under argon to help reduce exposure to moisture. If DEPC is exposed to even traces of moisture, some hydrolysis occurs. The resulting CO2 is more soluble in DEPC solutions at 2–8 °C than at room temperature. As the product is brought to room temperature before opening, the DEPC can become supersaturated with respect to any dissolved gas. After opening the bottle for the first time and each time thereafter, layer nitrogen or argon gas over the DEPC and store the closed bottle at 2–8 °C for optimal stability. It may be helpful to store the bottle inside a sealed plastic bag with desiccant, but with the bottle cap slightly loose. If the bag inflates at all, this indicates some degree of decomposition with possible pressure build-up. Once opened, the bottle should not be kept for more than 9 months. DEPC decomposes at 155 °C. DEPC is also sensitive to ammonia, which causes decomposition to urethane.
      Helpful?
  2. Is 121 °C - 132 °C of autoclave temperature for more than 15 min enough to degrade DEPC?
    1 answer
    1. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes at per liter at 121 °C.
      Helpful?
  3. What is the stability of Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, at room temperature?
    1 answer
    1. The material is stable at room temperature as long as it is protected from moisture.  We do recommend 2-8 °C for its storage.
      Helpful?
  4. How can I tell if Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, has degraded?
    1 answer
    1. DEPC breaks down to ethanol and carbon dioxide.  The carbon dioxide builds up pressure inside the bottle; when opened, it will degas and/or bubble out of the bottle.
      Helpful?
  5. What type of container should I use to handle Product D5758, Diethyl pyrocarbonate (DEPC)?
    1 answer
    1. Glassware is preferable since some plastics, e.g.., polycarbonate, are known to react with DEPC.
      Helpful?
  6. What is the best way to use Product D5758, Diethyl pyrocarbonate, to inactivate RNAse?
    1 answer
    1. Add DEPC directly to the water to yield a 0.1 % solution.  Shake vigorously and allow to set overnight at room temperature with the lid loose or incubated for 2 hours at 37 °C.  The solution is then autoclaved 15 minutes for each liter.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What buffers can I use with Product D5758, Diethyl pyrocarbonate (DEPC)?
    1 answer
    1. DEPC reacts with amines, thiols, and alcohols.  Any buffer that contains an amine, e.g.., Trizma, should not be used.  View this information on the product information sheet (under Documents, above.
      Helpful?
  9. Why is stirring or shaking necessary when making RNAse-free water for use with Product D5758, Diethyl pyrocarbonate?
    1 answer
    1. DEPC is not very soluble in water. Stirring and/or shaking is necessary to suspend DEPC in water.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Israel
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    A Decade of Excellence: A Technical Review of Sigma Products for Research
    My decade-long experience with Sigma products has been nothing short of exceptional. The consistently high quality, diverse product range, prompt delivery, and exemplary customer care support have made Sigma an indispensable ally in my research journey. I wholeheartedly recommend Sigma products to fellow researchers seeking reliable and high-quality materials for their scientific endeavors. As I look forward to the future of my research, Sigma will undoubtedly continue to be a cornerstone of my laboratory supplies.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review