Merck
P2308
Sigma-Aldrich
Proteinasa K from Tritirachium album
lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
grade
for molecular biology
Quality Level
product line
BioUltra
form
lyophilized powder
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
composition
Protein, ≥90% biuret
impurities
≤1 ppm DNA
foreign activity
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
application
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Unit Definition
Una unidad hidrolizará la hemoglobina desnaturalizada en urea para producir color equivalente a 1,0 μmol de tirosina por minuto a pH 7,5 y a 37 °C (color por el reactivo Folin-Ciocalteu).
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
comparable product
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Mamoru Oshiki et al.
Frontiers in microbiology, 9, 830-830 (2018-05-15)
Detection and genotyping of pathogenic RNA viruses in human and environmental samples are useful for monitoring the circulation and prevalence of these pathogens, whereas a conventional PCR assay followed by Sanger sequencing is time-consuming and laborious. The present study aimed
Mark F Sabbagh et al.
eLife, 7 (2018-09-07)
Vascular endothelial cell (EC) function depends on appropriate organ-specific molecular and cellular specializations. To explore genomic mechanisms that control this specialization, we have analyzed and compared the transcriptome, accessible chromatin, and DNA methylome landscapes from mouse brain, liver, lung, and
Margarita Zayas et al.
PLoS pathogens, 12(1), e1005376-e1005376 (2016-01-05)
Hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein (NS)5A is a RNA-binding protein composed of a N-terminal membrane anchor, a structured domain I (DI) and two intrinsically disordered domains (DII and DIII) interacting with viral and cellular proteins. While DI and DII
Sreenivas Adurthi et al.
Scientific reports, 7(1), 17289-17289 (2017-12-13)
Oestrogen controls Foxp3 expression in regulatory T cells (Treg cells) via a mechanism thought to involve oestrogen receptor alpha (ERα), but the molecular basis and functional impact of ERα signalling in Treg cells remain unclear. We report that ERα ligand
Kumiko Muta et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 31(10), 1615-1623 (2016-05-18)
Although histone acetylation, an epigenetic modification, has been reported to be related to the progression of various diseases, its involvement in nephrosclerosis is unclear. Dahl salt-sensitive rats were used as a model of nephrosclerosis in this study. The rats were
Artículos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Ver todo
Protocolos
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.