NA2120
Kits para ADN genómico bacteriano GenElute™
sufficient for 350 purifications
Sinónimos:
ADN genómico bacteriano, Gen Elute
About This Item
Productos recomendados
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Level
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
El kit combina las ventajas de un sistema a base de sílice con un formato de microespín y elimina la necesidad de caras resinas, precipitación en alcohol y compuestos orgánicos peligrosos como el fenol y el cloroformo.
Application
- digestiones con endonucleasas de restricción
- PCR
- Inmunotransferencias de Southern
- clonación
- digestión con endonucleasa de restricción
- PCR
- inmunotransferencia de Southern
- clonación
Los kits de ADN genómico bacteriano GenElute™ se han utilizado:
- para aislar el ADN
- para preparar el ADN de la cepa de E. coli
- para extraer el ADN genómico
Features and Benefits
- Material de partida: Hasta 1,5 ml de cultivo
- Producción prevista: Hasta 20 μg
- Volumen de elución: 400 μl
- Tiempo requerido: 70 – 120 min
- Cociente A260/A280: 1,6 – 1,9
- No se requiere fenol, cloroformo ni etanol
Principle
La producción prevista de ADN genómico variará dependiendo de la densidad celular del cultivo bacteriano y de las especies y cepas bacterianas utilizadas. El ADN purificado con el kit GenElute tiene un cociente A260/A280 comprendido entre 1,6 y 1,9, y puede tener una longitud de hasta 50 kb.
Other Notes
Legal Information
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Optional
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.