This product may be prepared in 50 mM TES buffer, pH 7.0, with 1 mM MgCl2, at 1 mg/mL. It is also soluble in water or TE buffer. Please see the link below to review the product datasheet for additional details:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/514/m9901pis-ms.pdf
M9901
Mutanolisina from Streptomyces globisporus ATCC 21553
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Sinónimos:
Mutanolysin
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
bacterial (Streptomyces globisporus)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol peso
23 kDa
idoneidad
suitable for cell lysis
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
-
Hi, Could you advise the best way to resuspend mutanolysin M9901. Will it be soluble in water?
1 answer-