Merck
NA2100
Sigma-Aldrich
Kits para ADN genómico bacteriano GenElute
sufficient for 10 purifications
Sinónimos:
Gen Elute
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.55
usage
sufficient for 10 purifications
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
El kit de ADN genómico bacteriano GenElute proporciona una forma sencilla y cómoda de aislar el ADN genómico puro de las bacterias gramnegativas. Para la mayoría de las bacterias grampositivas, el kit debe utilizarse junto con la lisozima (L4919) opcional para lisar con eficacia las gruesas paredes celulares de peptidoglucano. Se suministra una disolución de lisis para grampositivos como diluyente para preparar las disoluciones madre de lisozima.
El kit combina las ventajas de un sistema a base de sílice con un formato de microespín y elimina la necesidad de caras resinas, precipitación en alcohol y compuestos orgánicos peligrosos como el fenol y el cloroformo.
Application
El ADN genómico bacteriano purificado puede utilizarse en aplicaciones consecutivas, como:
  • digestiones con endonucleasas de restricción
  • PCR
  • Inmunotransferencias de Southern
  • clonación
Features and Benefits
  • Material de partida: Hasta 1,5 ml de cultivo
  • Producción prevista: Hasta 20 μg
  • Volumen de elución: 400 μl
  • Tiempo requerido: 70 – 120 min
  • Cociente A260/A280: 1,6 – 1,9
  • No se requiere fenol, cloroformo ni etanol
Principle
Las bacterias son lisadas en una disolución salina caotrópica para asegurar la desnaturalización completa de las macromoléculas. La adición de etanol hace que el ADN se una cuando el lisado se centrífuga a través de una membrana de sílice en un tubo de microcentrífuga. Después de lavar para eliminar los contaminantes, se eluye el ADN en-200 μl de disolución Tris-EDTA.
La producción prevista de ADN genómico variará dependiendo de la densidad celular del cultivo bacteriano y de las especies y cepas bacterianas utilizadas. El ADN purificado con el kit GenElute tiene un cociente A260/A280 comprendido entre 1,6 y 1,9, y puede tener una longitud de hasta 50 kb.
Other Notes
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Pierre Stallforth et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14528-14533 (2013-07-31)
Stable multipartite mutualistic associations require that all partners benefit. We show that a single mutational step is sufficient to turn a symbiotic bacterium from an inedible but host-beneficial secondary metabolite producer into a host food source. The bacteria's host is
Ivan M Mukisa et al.
International journal of food microbiology, 160(1), 1-10 (2012-11-13)
Obushera includes four fermented cereal beverages from Uganda namely: Obutoko, Enturire, Ekitiribita and Obuteire, whose microbial diversity has not hitherto been fully investigated. Knowledge of the microbial diversity and dynamics in these products is crucial for understanding their safety and
Cecilia A Silva et al.
Infection and immunity, 80(2), 839-849 (2011-11-16)
Salmonella enterica serovar Enteritidis causes a systemic, typhoid-like infection in newly hatched poultry and mice. In the present study, a library of 54,000 transposon mutants of S. Enteritidis phage type 4 (PT4) strain P125109 was screened for mutants deficient in
Lizbeth Sayavedra et al.
Environmental microbiology, 23(6), 3164-3181 (2021-04-21)
Sulfate-reducing bacteria (SRB) are widespread in human guts, yet their expansion has been linked to colonic diseases. We report the isolation, sequencing and physiological characterization of strain QI0027T , a novel SRB species belonging to the class Desulfovibrionia. Metagenomic sequencing
Susana Delgado et al.
Microbial ecology, 65(3), 763-772 (2013-02-12)
Stomach mucosa biopsies and gastric juices samples of 12 healthy persons were analysed by culturing in selective- and non-selective-rich media. Microbial DNA from four mucosal samples was also amplified by nested PCR using universal bacterial primers, and the 16S rDNA
Protocolos
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.