Merck
G7017
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
Helix pomatia
Quality Level
type
Type HP-2
form
aqueous solution
specific activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
βLa β-glucuronidasa de tipo H-2 de Helix pomatia es una disolución no procesada de enzimas procedentes del jugo digestivo del caracol romano. βMuchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen a menudo actividad sulfatasa. Ambas actividades son útiles en la hidrólisis de metabolitos para análisis toxicológicos y de biomarcadores. Si desea obtener más información sobre nuestra línea de productos β-glucuronidasa y sus usos, consulte nuestra página sobre Análisis de metabolitos de fármacos
Application
  • Preparación de muestras para LC/MS mediante la digestión de compuestos conjugados con glucurónido para investigación de biomarcadores y toxicológica.
  • Eliminación de conjugados de glucurónido, como para la preparación de la baicaleína.­
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Biochem/physiol Actions
La beta-glucuronidasa endógena es una enzima lisosómica que interviene en la digestión de los catabolitos modificados con glucurónido.
La beta-glucuronidasa microbiana que se encuentra en la microbiota puede provocar la reabsorción de los metabolitos por hidrólisis de los conjugados de glucurónido con metabolitos xenobióticos y endobióticos.
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
Features and Benefits
  • pH óptimo 4,0-5,0.
  • Sulfatasa, pH optimo 6,2
  • Baja actividad sulfatasa (<7 500 unidades/ml).
  • Suspensión del sulfato de amonio.
  • Beta-glucuronidasa derivada de moluscos.
  • Útil para la hidrólisis ácida de glucurónidos en muestras de pH bajo.
Quality
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Linkage
Similar a G0876, pero producido por Sigma.
Unit Definition
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
Physical form
Disolución acuosa en sulfato de amonio ~1,0 M con acida sódica 3 mM como conservante.
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
W Dennis Ulrey et al.
Journal of AOAC International, 96(4), 917-924 (2013-09-05)
A multilaboratory study of AOAC Official Method 2011.23 was performed to satisfy requirements for Final Action status through the AOAC expert review panel process. The study included nine collaborating laboratories from the United States, Canada, Brazil, and The Netherlands. Five
Mladen Boban et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 47(5), 695-701 (2006-06-16)
By using red wine (RW), dealcoholized red wine (DARW), polyphenols-stripped red wine (PSRW), ethanol-water solution (ET), and water (W), the role of wine polyphenols, ethanol, and urate on vascular function was examined in humans (n = 9 per beverage) and
L Bláhová et al.
Journal of dairy science, 99(9), 6973-6982 (2016-07-11)
Isoflavones are natural phytoestrogens with antioxidant and endocrine-disrupting potencies. Monitoring of their levels is important to ensure the high quality and safety of food, milk, and dairy products. The efficiency and accuracy of phytoestrogen analyses in complex matrices such as
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be
Monica L Vermillion Maier et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 49(8), 694-705 (2021-05-27)
3,3'-Diindolylmethane (DIM), a major phytochemical derived from ingestion of cruciferous vegetables, is also a dietary supplement. In preclinical models, DIM is an effective cancer chemopreventive agent and has been studied in a number of clinical trials. Previous pharmacokinetic studies in
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.