Saltar a
73677
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥99.0% (TLC), powder or crystals, suitable as substrate for β-glucuronidase test
Oferta disponible
Sinónimos:
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $ 530.000 — Save 5%; Spend $ 907.000 — Save 10%; Spend $ 1.500.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 364,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.140,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO9
Número CAS:
Peso molecular:
315.23
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1438576
US$ 364,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −102±3°, c = 1% in ethanol
impurities
≤0.05% free 4-nitrophenol, ≤7% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
suitability
suitable as substrate for β-glucuronidase test
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Application
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide has been used for determining the β-glucuronidase activity in urine samples, β-glucuronidase activity of bacteria in caecum content digesta and bovine liver. It has also been used to study the inhibitory effect of Phyllanthus amarus extracts on β-glucuronidase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N162748750049525
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
suitability
suitable as substrate for β-glucuronidase test
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)