Merck
G8885
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 69,70
10 ML
US$ 391,00
25 ML
US$ 775,00
US$ 69,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 69,70
10 ML
US$ 391,00
25 ML
US$ 775,00
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 69,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tpo
Type H-3
Nivel de calidad
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Aplicación
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • to convert isoflavone conjugates to their aglycone forms in urine and soymilk samples for high performance liquid chromatography (HPLC) detection[1]
  • as a component in the protoplasting solution[2]
  • for the generation of aromatic and phenolic compounds from the plasma and urine samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)[3]
  • to hydrolyze glucuronide and sulfate conjugated metabolites in fecal samples[4]
β-glucuronidase was used in the measurement of aromatization by a urine technique suitable for the evaluation of aromatase inhibitors in vivo. [5]
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Calidad
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Definición de unidad
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
Forma física
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
sustrato
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Equol producer status, salivary estradiol profile and urinary excretion of isoflavones in Irish Caucasian women, following ingestion of soymilk
Hall MC, et al.
Steroids, 72(1), 64-70 (2007)
A metabolite profiling approach to identify biomarkers of flavonoid intake in humans
Loke WM, et al.
The Journal of Nutrition, 139(12), 2309-2314 (2009)
The zrfA and zrfB genes of Aspergillus fumigatus encode the zinc transporter proteins of a zinc uptake system induced in an acid, zinc-depleted environment
Vicentefranqueira R, et al.
Eukaryotic Cell, 4(5), 837-848 (2005)
S Jacobs et al.
Journal of enzyme inhibition, 4(4), 315-325 (1991-01-01)
By modification of a recently developed method for separation of radio-labelled urinary oestrogens we were able to separate oestrogen metabolites and measure their isotope ratios in urine following injections of [3H]delta 4-androstenedione and [14C]oestrone. This method provides a useful tool
Andrew M Jenner et al.
Free radical biology & medicine, 38(6), 763-772 (2005-02-22)
Phenolic compounds are not completely absorbed in the small intestine and so enter the colon, where they might exert physiological effects. To identify phenolics that are present in normal human colon, fecal water was prepared from 5 free-living volunteers with
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.