Merck
G1512
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
Seleccione un Tamaño
100000 UNITS
US$ 158,00
500000 UNITS
US$ 539,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100000 UNITS
US$ 158,00
500000 UNITS
US$ 539,00
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tpo
Type H-5
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Aplicación
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • in the enzymatic treatment of urine samples for liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) analysis[1]
  • in the quercetin extraction procedure from pig or rat tissues for high performance liquid chromatography (HPLC) analysis[2]
  • in the enzymatic deconjugation step in urine and plasma sample preparation for gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC-MS)[3]
β-glucuronidase was used to hydrolyze conjugated glucuronide and sulfate metabolites.[4]
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Calidad
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Ligadura / enlace
A further purification of G0876 by gel permeation chromatography.
Definición de unidad
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
sustrato
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
GC-MS methods for metabolic profiling of microbial fermentation products of dietary polyphenols in human and in vitro intervention studies
Grun CH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 871(2), 212-219 (2008)
Measurement of intact sulfate and glucuronide phytoestrogen conjugates in human urine using isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry with [13C3] isoflavone internal standards
Clarke DB, et al.
Analytical Biochemistry, 309(1), 158-172 (2002)
Denis M Callewaert et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 610, 435-449 (2009-12-17)
Isoprostanes are a group of prostaglandin-like compounds that are derived in vivo primarily by free radical-mediated peroxidation of arachidonic acid within phospholipids. The resulting isoprostane moieties are rapidly hydrolyzed, metabolized, and excreted. It is now well recognized that isoprostane levels
Tissue distribution of quercetin in rats and pigs
de Boer VCJ, et al.
The Journal of Nutrition, 135(7), 1718-1725 (2005)
Maaike M Appeldoorn et al.
The Journal of nutrition, 139(8), 1469-1473 (2009-06-06)
Intervention studies with procyanidin (PC)-rich extracts and products such as cocoa and wine suggest protective effects of PC against cardiovascular diseases. However, there is no consensus on the absorption and metabolism of PC dimers. Interestingly, nothing is known about the
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.