P0376
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥90% (TLC), powder
Sinónimos:
Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-glucosiduronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt, β-glucuronidase substrate
Ensayo
≥90% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
Clave InChI
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.