Merck
B5667
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
~97% (HPLC)
Sinónimos:
Magenta phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
433.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensayo
~97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 50 mg/mL, clear, orange
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
Clave InChI
WUHVYTJTZAKPOS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dorota Rybaczek et al.
Histochemistry and cell biology, 135(3), 263-280 (2011-02-25)
Here, we demonstrate that in HeLa cells, Ser317 of Chk1 undergoes phosphorylation in response to replication stress induced by hydroxyurea. We also demonstrate the existence of constitutive (interphase and mitotic) Chk1 kinase phosphorylation, the translocation of its phosphorylated form from