Merck
N6876
Sigma-Aldrich
Nitroazul de tetrazolio
≥90.0% (HPLC)
Sinónimos:
3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-bifenileno)bis[cloruro de 2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolio], Azul de pnitrotetrazolio, Cloruro de p-nitroazul de tetrazolio, Cloruro de 2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-difenileno)ditetrazolio, NBT, Nitro BT
About This Item
Fórmula lineal:
C40H30N10O6 · 2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
817.64
Beilstein/REAXYS Number:
4115923
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% solvent
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • El nitroazul de tetrazolio se ha utilizado para detectar la generación de metabolitos de oxígeno en las células.
  • Se ha utilizado como sustrato para la detección mediante inmunoelectrotransferencia.
  • Se ha utilizado para la tinción de cortes histológicos.
Biochem/physiol Actions
El azul de nitrotetrazolio (NBT), en combinación con el BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato), es necesario para la detección de sondas marcadas en las inmunoelectrotransferencias (western blot). Forma parte del análisis de detección colorimétrica. Los colorantes NBT y BCIP detectan la actividad fosfatasa alcalina, generando así un colorante púrpura insoluble (diformazán). El colorante es visible en las zonas donde la sonda marcada ha hibridado con su objetivo.
Substrates
Sustrato para deshidrogenasas y otras oxidasas.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Drought- and salt-tolerant plants result from overexpression of the AVP1 H+-pump.
Gaxiola RA et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 11444-11444 (2001)
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh le A et al.
Biotechniques, 42, 756-756 (2007)
Methods in Enzymology, 6, 958-958 (1963)
Expression of the endothelial lipase gene in murine embryos and reproductive organs.
Lindegaard ML et al.
Journal of Lipid Research, 46, 439-439 (2005)
Measurement of reactive oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, Penaeus ?annamei.
Knaap V et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 191 , 89-107 (2000)
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.