Saltar a
B6777
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt
BioReagent, ≥99%, powder, suitable for molecular biology
Sinónimos:
BCIP® p-toluidine salt, X-fosfato p-toluidine salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 173,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 605,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt, BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Sustrato histoquímico de la fosfatasa alcalina.
Application
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina.
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina; están disponibles el 5-bromo-4-cloro-3 indolil fosfato (BCIP) y el nitroazul de tetrazolio (NBT). El sistema de sustratos BCIP/NBT es versátil y funciona en una variedad de aplicaciones, entre ellas la técnica de Northern Southern y el método de transferencia de Western, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica.
El BCIP se suministra en dos formas salinas: la sal de sodio que es soluble en agua y la forma p-toluidina que es soluble en dimetilformamida. Estas formas salinas pueden utilizarse para preparar una disolución de reserva que, en combinación con el NBT y un tampón de reacción, forman una disolución sustrato de la fosfatasa alcalina. Este sistema sustrato, cuando se incuba con la fosfatasa alcalina, produce un dioformazán de NBT insoluble que es fácilmente observable con su color púrpura. Para una mayor comodidad, se suministra una mezcla de BCIP y NBT en forma de comprimido de fácil disolución o como un líquido listo para usar.
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B850316670B0274
description
BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
description
≥99% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
tablet
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)