B8503
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt
chromogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinónimos:
BCIP® p-toluidine salt, X-fosfato p-toluidine salt
Seleccione un Tamaño
US$ 84,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 84,60
Productos recomendados
Nombre del producto
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt, ≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
Clave InChI
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
El BCIP se suministra en dos formas salinas: la sal de sodio que es soluble en agua y la forma p-toluidina que es soluble en dimetilformamida. Estas formas salinas pueden utilizarse para preparar una disolución de reserva que, en combinación con el NBT y un tampón de reacción, forman una disolución sustrato de la fosfatasa alcalina. Este sistema sustrato, cuando se incuba con la fosfatasa alcalina, produce un dioformazán de NBT insoluble que es fácilmente observable con su color púrpura. Para una mayor comodidad, se suministra una mezcla de BCIP y NBT en forma de comprimido de fácil disolución o como un líquido listo para usar.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Sustratos
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.