A6926
3-Amino-9-ethylcarbazole
chromogenic, tablet
Sinónimos:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
Seleccione un Tamaño
US$ 71,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 71,00
Productos recomendados
Nombre del producto
3-Amino-9-ethylcarbazole, tablet
Formulario
tablet
Nivel de calidad
solubilidad
DMF: 1 tablet/5 mL
cadena SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
Clave InChI
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Cantidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.