Saltar a
AEC101
AEC Staining Kit
liquid
Sinónimos:
ACE substrate kit
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 221,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116134
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
storage temp.
2-8°C
Application
AEC Staining Kit has been used as a substrate
  • for developing the extravidin peroxidase antibody in cell-seeded matrice sections using histology and immunohistochemistry methods
  • for streptavidin-horseradish peroxidase in peripheral blood mononuclear cells in ex vivo enzyme-linked immunospot (ELISPOT) assay
  • for mouse IgG biotinylated secondary antibody in immunohistostaining of epididymal fat pads
Packaging
Kit contains 3 mL of concentrated acetate buffer, 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) chromogen and hydrogen peroxide in a dropper bottle for easy dispensing. Directions for use with each application are included.
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
WBULP-100MLWBULP-20MLWBLUC
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
usage
-
usage
-
usage
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)