P9187
OPD
SIGMAFAST™, peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinónimos:
OPD sustrato de la peroxidasa
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SIGMAFAST™ OPD, tablet
form
tablet
Quality Level
solubility
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
El OPD SIGMAFAST se ha utilizado en ensayos de unión saliva-partículas semejantes a virus (VLP). También se ha utilizado para desarrollar placas de enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) para la detección de rituximab en muestras séricas de rata.
Features and Benefits
Caution
Reconstitution
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocolos
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.