T0440
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinónimos:
TMB
About This Item
Productos recomendados
product name
Sistema de sustrato líquido 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) para ELISA, peroxidase substrate
Quality Level
form
liquid
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
La TMB es un sustrato cromógeno de la peroxidasa de rábano picante - HRP.
application
El sustrato TMB se utiliza en procedimientos ELISA en los que se utilizan conjugados de peroxidasa de rábano picante. El sustrato TMB desarrolla un producto de reacción azul soluble que puede leerse a 370 o 655 nm. La reacción se detiene con ácido, y se forma un producto de reacción amarillo que permite una medición precisa de la intensidad a 450 nm.
Cómo utilizar nuestro sustrato TMB:
Cómo utilizar nuestro sustrato TMB:
- Nuestro sustrato TMB se suministra como sustrato de peroxidasa listo para usar que contiene TMB en un tampón ligeramente ácido. Antes de la reacción con la peroxidasa, el sustrato debe ser una disolución de incolora a verde azulada clara. El sistema sustrato desarrolla un producto de reacción azul cuando reacciona con la peroxidasa.
- Una vez alcanzado el punto final del ensayo con la adición de ácido, se mide la intensidad del sustrato TMB a 450 nm.
- Nuestro sustrato TMB está recomendado para los procedimientos ELISA (micropocillo) y se ha utilizado en diversos ensayos como sustrato del conjugado de anticuerpos y peroxidasa de rábano picante para la detección de la glucoproteína del virus Hendra, la tetracosáctida, la inmunoglobulina A secretora (sIgA) y las trampas extracelulares de neutrófilos (NET).
- El sistema de sustrato líquido de 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) no se recomienda para aplicaciones de membrana. Dado que el sustrato TMB rinde un producto de reacción soluble, no se recomienda para histoquímica ni para inmunotransferencia.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Myeloid-specific deletion of peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) mitigates atherosclerosis.
Frontiers in immunology, 9(4), 1680-1680 (2018)
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 473, 127-132 (2017-08-29)
Heat shock proteins (HSPs) represent intracellular mechanisms of stress response. Clinical implications of their (systemic) expression in patients with chronic heart failure (HF) remain inconclusive. In outpatients with chronic stable HF plasma HSP27 levels were measured using ELISA. Patients were
Spontaneous and tetracosactide-induced anti-ACTH antibodies in man
Clinical Endocrinology, 84(4), 489-495 (2016)
Young Children Display Diurnal Patterns of Salivary IgA and Alpha-Amylase Expression Which Are Independent of Food Intake and Demographic Factors
BioMed Research International, 2019 (2019)
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(38), 9988-9996 (2017-08-29)
OprF has a central role in Pseudomonas aeruginosa virulence and thus provides a putative target for either vaccines or antibiotic cofactors that could overcome the bacterium's natural resistance to antibiotics. Here we describe a procedure to optimize the production of