Merck
COUEDTAF-RO
Roche
Comprimidos cOmplete ULTRA, sin EDTA, viales de vidrio Cóctel de inhibidores de proteasas
Tablets provided in glass vials
Seleccione un Tamaño
2 X 10 TABS
US$ 568,00
6 X 10 TABS
US$ 1.370,00
US$ 568,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 X 10 TABS
US$ 568,00
6 X 10 TABS
US$ 1.370,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
US$ 568,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
tablet
uso
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
envase
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
fabricante / nombre comercial
Roche
solubilidad
aqueous buffer: soluble
Absorción
0.4 at 280 nm (1x solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Los comprimidos cOmplete ULTRA, sin EDTA, contienen la combinación de inhibidores de proteasas más potente para la protección óptima de sus proteínas contra la degradación por proteasas. Un comprimido cOmplete ULTRA, sin EDTA, es suficiente para un volumen de 50 ml de disolución de extracción. Los comprimidos cOmplete ULTRA contienen inhibidores de proteasas reversibles e irreversibles. Los comprimidos se suministran en viales de vidrio. Por otro lado, estos comprimidos también están disponibles en envases blíster EASYpack. Los EASYpacks constituyen la forma más cómoda administración: cada comprimido se empuja fácilmente a través del blíster directamente en el tampón.
Los comprimidos cOmplete ULTRA sin EDTA son idénticos a los comprimidos cOmplete ULTRA. La única diferencia es que no contienen EDTA ni otros quelantes (por ejemplo EGTA).
Contenido
Comprimidos en viales de vidrio. Cada comprimido es suficiente para un volumen de 50 ml de disolución de extracción.
Especificidad
Inhibe las proteasas de serina y las proteasas de cisteína. No inhibe las metaloproteinasa.
Aplicación
Durante la lisis y la purificación celulares, las proteínas específicas están en riesgo de ser escindidas por las proteasas que se encuentran de forma natural presentes en las células. Para garantizar la obtención de la longitud completa de las proteínas, se utilizan los comprimidos cOmplete ULTRA para inhibir una mayor variedad de proteasas.[1][2][3] En comparación con los comprimidos cOmplete convencionales, esta nueva formulación tiene proporciones de inhibición elevadas debido a su ampliada gama de inhibidores..
Este nuevo cóctel de inhibidores de proteasas inhibe ahora las aspártico proteasas, así como las proteasas de serina y las de cisteína. Los comprimidos cOmplete ULTRA se desarrollaron para mejorar la eficacia en diferentes tipos de células. Se garantiza un mejor rendimiento en lisados de bacterias, levaduras y células de insectos, y en una amplia variedad de líneas celulares superiores.
Este comprimido no contiene EDTA; por consiguiente, no se inhiben las metaloproteasas.
Los comprimidos cOmplete ULTRA, sin EDTA, cóctel de inhibidores de proteasas en viales de vidrio, se han utilizado como componente de
  • un tampón para análisis mediante radioinmunoprecipitación (RIPA) enfriado en hielo para la lisis de las células ganglionares de la retina[4]
  • un tampón de lisis para el aislamiento de la proteína quimérica proteína verde fluorescente (GFP)- péptidos de penetración celular (CPP) de E coli[5]
  • tampón de homogeneización para el aislamiento de proteínas del tejido intestinal de ratón[6]
Características y beneficios
  • Proteja sus preciosas proteínas.
Elija cOmplete ULTRA para una inhibición de proteasas aún más eficiente en lisados de células eucariotas, levaduras y bacterias.
  • Por qué conformarse con menos.
Aproveche siete potentes inhibidores de proteasas, más que en otros comprimidos de inhibidores sin EDTA.
  • Defiéndase de una amplia variedad de proteasas.
Inhiben con fiabilidad las proteasas de serina, de cisteína y de aspártico.
  • Formato cómodo y seguro.
Eliminan la necesidad de pesar pequeñas cantidades de cada uno de los inhibidores, lo cual podría ser peligroso. Sólo tiene que echar un comprimido
en sus disoluciones tampón.
Componentes
Mezcla patentada de diversos inhibidores de proteasas con amplia especificidad inhibidora.
Forma física
Comprimidos en viales de vidrio. Cada comprimido es suficiente para un volumen de 50 ml de disolución de extracción.
Nota de preparación
Concentración de trabajo: 1 comprimido por 50 ml de disolución de extracción
Disolución de trabajo: Manipulación
Empuje con cuidado el comprimido a través del envase de aluminio utilizando la base del pulgar (no la uña) para evitar que se rompan los comprimidos.
Preparación de la disolución de trabajo
Un comprimido es suficiente para inhibir la actividad proteolítica en 50 ml de disolución de extracción. Si hay mucha actividad proteolítica, deberán utilizarse 2-3 comprimidos por 50 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción.
Disolución de reserva (conc. x2)
Como alternativa al uso directo con los lisados, puede prepararse una disolución de reserva x2 utilizando el siguiente procedimiento:
• Añada un comprimido cOmplete ULTRA, sin EDTA, a 25 ml de agua bidestilada en un tubo de PE o PP.
• Agite en Vórtex durante 4 minutos, hasta que el comprimido se haya disuelto.
• La disolución de reserva está lista para usar aunque todavía se vean partículas muy finas en la disolución. Estas partículas no interfieren en el rendimiento de la inhibición de los comprimidos.
• Esta disolución madre es estable durante 4 semanas guardada 2 y 8 °C y al menos durante 4 semanas también entre  -15 y  -25 °C.
• Durante el almacenamiento de la disolución de reserva x2, las partículas pueden sedimentar. Agite brevemente la disolución de reserva antes de utilizarla.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de reserva es estable en agua durante 4 semanas, guardada 2 y 8 °C y al menos también durante 4 semanas entre  -15 y -25 °C.
Reconstitución
Solubles en disoluciones tampones acuosas; o añadir directamente a los medios de extracción. Para la disolución de reserva, utilícese sólo agua.
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Información legal
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ezh2 does not mediate retinal ganglion cell homeostasis or their susceptibility to injury
Cheng L, et al.
Testing, 13(2), e0191853-e0191853 (2018)
Cell-penetrating peptide sequence and modification dependent uptake and subcellular distribution of green florescent protein in different cell lines
Patel SG, et al.
Scientific Reports, 9(1), 6298-6298 (2019)
Strain specific maturation of Dendritic cells and production of IL-1beta controls CD40-driven colitis
Wagner AO, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210998-e0210998 (2019)
George E Gentsch et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2014(5), doi:10-doi:10 (2014-05-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with genomic analysis techniques provide a global snapshot of protein-DNA interactions in the context of chromatin, yielding insights into which genomic loci might be regulated by the DNA-associated protein under investigation. This protocol describes how to
Barbara Mosca et al.
Nature communications, 4, 1541-1541 (2013-02-28)
Muscle strength declines with age in part due to a decline of Ca(2+) release from sarcoplasmic reticulum calcium stores. Skeletal muscle dihydropyridine receptors (Ca(v)1.1) initiate muscle contraction by activating ryanodine receptors in the sarcoplasmic reticulum. Ca(v)1.1 channel activity is enhanced
Artículos
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.