Saltar a
PHOSS-RO
Roche
PhosSTOP
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP)
Sinónimos:
comprimidos de inhibidores de fosfatasas, comprimidos inhibidores para las fosfatasas
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 tabs
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 154,00
20 tabs
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 293,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
Form:
tablet
Solubility:
aqueous buffer: soluble
Storage temp.:
2-8°C
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
tablet
usage
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations
packaging
pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable
input
general use null
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Los comprimidos PhosSTOP son una mezcla patentada de inhibidores de fosfatasas, formulada como un comprimido listo para usar que se disuelve rápidamente en disoluciones acuosas (tampones), incluidos los que contienen formalina (para fijación en formalina).
Application
PhosSTOP protege los extractos de proteínas contra la desfosforilación. Los comprimidos inhiben un amplio espectro de fosfatasas, como las fosfatasas ácidas y alcalinas, así como las proteínas fosfatasas de serina/treonina (PP1, PP2A y PP2B), las fosfatasas de especificidad dual y las proteínas fosfatasas de tirosina (PTP) en extractos bacterianos, de insectos, mamíferos, levaduras y plantas.[1][2][3] Los comprimidos PhosSTOP son ideales para la purificación y la detección de proteínas fosforiladas.[4] También se utilizan para evitar la desfosforilación en cortes de tejidos incluidos en parafina y fijados en formalina (FFPE).
Los comprimidos PhosSTOP pueden aplicarse en combinación con los comprimidos de inhibidores de proteasas cOmplete para proteger las proteínas a la vez contra la desfosforilación y la degradación proteolítica. Ambos comprimidos inhibidores conservar su actividad cuando se utilizan juntos.
Se evaluó el efecto de los inhibidores PhosSTOP en valoraciones de proteínas. La inhibición casi no muestra influencia en los análisis de proteínas BCA o Bradford.
PhosSTOP se ha utilizado como un componente de
  • el tampón de lisis para la lisis de tejido de ratón congelado para obtener el sobrenadante proteico
  • la lisis de los macrófagos procedentes del hueso
  • el tampón de extracción nuclear para la lisis y la inmunoprecipitación celulares
Biochem/physiol Actions
Protege a las proteínas de la desfosforilación. Inhibe las clases fosfatasas, como las fosfatasas ácidas y alcalinas, y las proteínas fosfatasas de serina/treonina (PP1, PP2A y PP2B) y de tirosina (PTP) en extractos bacterianos, de mamíferos, levaduras y vegetales.
Features and Benefits
Consiga una inhibición inmediata, eficaz y cómoda de un amplio espectro de fosfatasas en una amplia variedad de materiales de muestra (de mamífero, vegetales, levaduras, bacterias) con los comprimidos no tóxicos del cóctel inhibidor de fosfatasas PhosSTOP. PhosSTOP es una mezcla patentada de inhibidores de fosfatasas, formulada como un comprimido listo para usar hidrosoluble y de rápida disolución.
  • Protección completa: inhiben las fosfatasas ácidas y alcalinas, así como las proteínas fosfatasas de serina/treonina (PP1, PP2A y PP2B) y las proteínas fosfatasas de tirosina.
  • Seguridad: disolver los comprimidos PhosSTOP no tóxicos en disoluciones acuosas y evitar los disolventes orgánicos (como el DMSO).
  • Idoneidad para fijación en formalina: mantienen el estado de fosforilación de las proteínas en cortes histológicos
  • Comodidad: eliminan la larga búsqueda del inhibidor de fosfatasas adecuado.
  • Facilidad de uso: basta echar un comprimido de disolución rápida en su disolución tampón.
  • Estabilidad: las disoluciones de reserva se conservan durante 1 mes entre +2 y +8°C o al menos durante 6 meses entre -15 y -25°C.
Para una protección todo incluido de proteínas, combinar los comprimidos PhosSTOP con los comprimidos de inhibidores de proteasas cOmplete o cOmplete ULTRA para inhibir las fosfatasas y las proteasas.
Preparation Note
Concentración de trabajo: 1 comprimido por 10 ml de extracto celular o disolución tampón
Disolución de trabajo: Los disolventes recomendados son el agua destilada o los tampones acuosos, incluidos los que contienen formalina.
Disolver un comprimido por cada 10 ml de tampón acuoso. Otra opción es preparar una disolución de reserva concentrada por 10 en 1 ml de agua destilada o tampón de fosfato 100 mM, pH 7,0. Son posibles concentraciones más elevadas de las disoluciones de reserva (por ejemplo, x20),
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre 2 y 8 °C
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
PhosSTOP is a trademark of Roche
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P0001CO-RO04693159001
form
tablet
form
ready-to-use solution
form
tablet
form
tablet
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001)
packaging
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
packaging
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
inhibition assay: suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)