Merck
05892791001
Roche
Comprimidos cOmplete ULTRA, Mini, sin EDTA, combinación de inhibidores de proteasas EASYpack
Tablets supplied in foil blister packs.
Sinónimos:
inhibidor de proteasas
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.21
form
tablet
packaging
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
solubility
water: soluble
absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
storage temp.
2-8°C
General description
Las proteínas recombinantes pueden degradarse parcialmente durante la expresión. Los productos de degradación solubles se co-purifican y producen una preparación proteica no homogénea con fragmentos de proteínas de diferentes longitudes. Sin embargo, las metaloproteasas son predominantes, por ejemplo, en las bacterias y algunas técnicas requieren que se omita el EDTA.
Los comprimidos cOmplete ULTRA, Mini, sin EDTA, contienen la combinación de inhibidores de proteasas más potente para la protección óptima de sus proteínas contra la degradación por proteasas. Se suministran como comprimidos en un envase blíster de EASYpack. Los EASYpacks constituyen la forma más cómoda administración: cada comprimido se empuja fácilmente a través del blíster directamente en el tampón. Un comprimido cOmplete ULTRA, Mini, sin EDTA es suficiente para un volumen de 10 ml de disolución de extracción.
Los comprimidos cOmplete ULTRA Mini sin EDTA son idénticos a los comprimidos cOmplete ULTRA Mini. La única diferencia es que no contienen EDTA ni otros quelantes (por ejemplo EGTA).
Specificity
Inhibe las proteasas de serina, las proteasas de cisteína y las aspartil proteasas. No inhibe las metaloproteinasa.
Application
Durante la lisis y la purificación celulares, las proteínas específicas están en riesgo de ser escindidas por las proteasas que se encuentran de forma natural presentes en las células. Para garantizar la obtención de la longitud completa de las proteínas, se utilizan los comprimidos cOmplete ULTRA para inhibir una mayor variedad de proteasas. En comparación con los comprimidos cOmplete convencionales, esta nueva formulación muestra las mayores proporciones de inhibición debido a su ampliada gama de inhibidores.
Este nuevo cóctel de inhibidores de proteasas inhibe ahora las aspartil proteasas, así como las proteasas de serina y las de cisteína. Los comprimidos cOmplete ULTRA se desarrollaron para obtener el máximo de eficacia en diferentes tipos de células. Se garantiza un mejor rendimiento en lisados de bacterias, levaduras y células de insectos, y en una amplia variedad de líneas celulares superiores.
Este comprimido no contiene EDTA; por consiguiente, no se inhiben las metaloproteasas.
Para la purificación de proteínas etiquetadas con histidina utilizando cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), se recomienda este comprimido sin EDTA para aplicaciones en las que se utilicen resinas IMAC no compatibles con EDTA. Como alternativa, puede utilizarse un comprimido cOmplete ULTRA, Mini que contenga EDTA en combinación con el nuevo material cromatográfico compatible con EDTA de Roche, la resina de purificación His-Tag cOmplete.
La combinación de inhibidores de proteasa de los comprimidos cOmplete ULTRA Mini sin EDTA en EASYpack se ha utilizado como componente
  • del tampón de homogeneización de muestras musculares para preparación de muestras de inmunotransferencia
  • de la disolución tampón para análisis de radioinmunoprecipitación (tampón RIPA) para la extracción de proteínas de muestras cerebrales para inmunoelectrotransferencia
  • del tampón de lisis para la preparación de lisados de riñón embrionario humano 293 (HEK293) para inmunoelectrotransferencia
Features and Benefits
  • Proteja sus preciosas proteínas.
Elija cOmplete ULTRA para una inhibición de proteasas aún más eficiente en lisados de células eucariotas, levaduras y bacterias.
  • Por qué conformarse con menos.
Aproveche siete potentes inhibidores de proteasas, más que en otros comprimidos de inhibidores sin EDTA.
  • Defiéndase de una amplia variedad de proteasas.
Inhiben con fiabilidad las proteasas de serina, de cisteína y de aspártico.
  • Formato cómodo y seguro.
Eliminan la necesidad de pesar pequeñas cantidades de cada uno de los inhibidores, lo cual podría ser peligroso. Sólo tiene que dejar caer un comprimido del blíster en sus disoluciones tampón.
Components
Mezcla patentada de diversos inhibidores de proteasas con amplia especificidad inhibidora.
Physical form
Comprimidos en envases blíster de aluminio. Cada comprimido es suficiente para un volumen de 10 ml de disolución de extracción.
Preparation Note
Concentración de trabajo: 1 comprimido por 10 ml de disolución de extracción
Disolución de trabajo: Manipulación
Empuje con cuidado el comprimido a través del envase de aluminio utilizando la base del pulgar (no la uña) para evitar que se rompan los comprimidos.
Preparación de la disolución de trabajo
Un comprimido es suficiente para inhibir la actividad proteolítica en 10 ml de disolución de extracción. Si hay mucha actividad proteolítica, deberán utilizarse 2-3 comprimidos por 10 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción.
Disolución de reserva (conc. x2)
Como alternativa al uso directo con los lisados, puede prepararse una disolución de reserva x2 utilizando el siguiente procedimiento:
• Añada un comprimido cOmplete ULTRA Mini sin EDTA, a 5 ml de agua bidestilada en un tubo de PE o PP.
• Agite en Vórtex durante 3 minutos o hasta que el comprimido se haya disuelto por completo.
• La disolución de reserva está lista para usar aunque todavía se vean partículas muy finas en la disolución. Estas partículas no interfieren en el rendimiento de la inhibición de los comprimidos.
• Esta disolución madre es estable durante 4 semanas guardada entre 2 y 8 °C y al menos durante 4 semanas también entre -15 y -25 °C.
• Durante el almacenamiento de la disolución de reserva x2, las partículas pueden sedimentar. Agite brevemente la disolución de reserva antes de utilizarla.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de reserva es estable en agua durante 4 semanas, guardada 2 y 8 °C y al menos también durante 4 semanas entre  -15 y -25 °C.
Reconstitution
Solubles en disoluciones tampones acuosas; o añadir directamente a los medios de extracción. Para la disolución de reserva, utilícese sólo agua.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Tony E R Werner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 27997-28004 (2020-10-24)
Amyloid formation involves the conversion of soluble protein species to an aggregated state. Amyloid fibrils of β-parvalbumin, a protein abundant in fish, act as an allergen but also inhibit the in vitro assembly of the Parkinson protein α-synuclein. However, the
Pearl Lee et al.
Nature communications, 11(1), 498-498 (2020-01-26)
Tumour cells frequently utilize glutamine to meet bioenergetic and biosynthetic demands of rapid cell growth. However, glutamine dependence can be highly variable between in vitro and in vivo settings, based on surrounding microenvironments and complex adaptive responses to glutamine deprivation.
Xiaofeng Guo et al.
Molecular cancer, 19(1), 83-83 (2020-05-08)
Accumulating evidence suggests that circular RNAs (circRNAs) are important participants in cancer progression. However, the biological processes and underlying mechanisms of circRNAs in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are unclear. CircRNAs were verified by Sanger sequencing. Colony formation, 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), and
Bryan Frey et al.
Journal of neurochemistry, 157(4), 872-888 (2020-08-11)
Bimolecular fluorescence complementation (BiFC) was introduced a decade ago as a method to monitor alpha-synuclein (α-syn) oligomerization in intact cells. Since then, several α-syn BiFC cellular assays and animal models have been developed based on the assumption that an increase
Koichi Ogura et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 27(4), 1184-1194 (2020-11-25)
Desmoplastic small round cell tumor (DSRCT) is a highly lethal intra-abdominal sarcoma of adolescents and young adults. DSRCT harbors a t(11;22)(p13:q12) that generates the EWSR1-WT1 chimeric transcription factor, the key oncogenic driver of DSRCT. EWSR1-WT1 rewires global gene expression networks