Merck
S8820
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
Sinónimos:
Comprimidos inhibidores de proteasas
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Comprimidos de inhibidor de proteasas SIGMAFAST, For General Use
biological source
bovine lung
bovine milk
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Los comprimidos de inhibidor de proteasas SIGMAFAST consisten en una formulación de comprimidos hidrosolubles que contienen un cóctel de amplio espectro de inhibidores de proteasas: AEBSF, E-64, bestatina, leupeptina, aprotinina y EDTA. Un comprimido puede producir 100 ml de cóctel e inhibir las proteasas presentes en hasta 20 g de extracto celular.
No se recomienda utilizar comprimidos inhibidores de proteasa SIGMAFAST con productos HIS-Select® u otros productos de cromatografía de afinidad sobre metales inmovilizados (IMAC). Estos comprimidos contienen EDTA, que es un quelante metálico y puede eliminar iones metálicos de estos productos de afinidad.
Specificity
Inhibe las proteasas de serina, de cisteína y de aspártico, y las metaloproteasas
Application
Estos comprimido han sido optimizadas y probadas para uso general. Se han utilizado en diversas aplicaciones, entre ellas la recogida de traqueas en combinación con tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación en hielo para determinar el destino de células basales traqueales y homogeneizar los tejidos pulmonares de rata para análisis de inmunoelectrotransferencia.
Los comprimidos de inhibidor de proteasas SIGMAFAST se han utilizado:
  • para lavar el semen crudo destinado al análisis de proteínas de membrana
  • en disolución para incubar células T CD4+ para obtener lisados celulares totales destinadas a análisis de inmunoelectrotransferencia
  • como componente del tampón NP-40 para homogeneizar el tejido de la médula espinal centrado en el epicentro de la lesión para realizar análisis de western blot
  • como componente del amortiguador para radioinmunoprecipitación (RIPA) con el fin de homogeneizar el tejido de la médula espinal centrado en el centro de la lesión para detectar la neuregulina-1 beta 1 (NRG-1ß1) en muestras de tejido de la médula espinal con enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)
Features and Benefits
  • Inhibición de proteasas de amplio espectro: inhibe las proteasas de serina, cisteína y aspártico, y las metaloproteasas, lo que lo convierte en una solución versátil para la inhibición de proteasas en diversas aplicaciones.
  • Formulación de comprimido hidrosoluble: fácil de usar y preparar; con un comprimido se producen 100 ml de cóctel.
  • Contiene un cóctel de inhibidores de proteasas: proporciona una solución completa y eficaz para la inhibición de proteasas.
  • Probado y optimizado para uso general: rendimiento y fiabilidad probadas para una amplia variedad de aplicaciones.
Components
AEBSF, 2 mM
Aprotinina, 0,3 μm
Bestatina, 130 μM
EDTA, 1 mM
E-64, 14 μM
Leupeptina, 1 μM
Quantity
Un comprimido representa 100 ml de la combinación. Se recomienda 1 ml para la inhibición de proteasas equivalentes a 1 mg de pancreatina USP. Se recomienda un comprimido para la inhibición de las proteasas presentes en un máximo de 20 g de extracto celular.
Physical form
Comprimido que es hidrosoluble
Other Notes
Solo para uso RyD. No para medicamentos, uso doméstico u otros usos. Consulte información sobre los riesgos y las prácticas de manipulación seguras en la ficha de datos de seguridad.
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Immunometabolic profiling of T cells from patients with relapsing-remitting multiple sclerosis reveals an impairment in glycolysis and mitochondrial respiration
La Rocca C, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 77, 39-46 (2017)
Tran Hong Nha Nguyen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(11), 1140-1155 (2012-07-31)
Root hairs are single hair-forming cells on roots that function to increase root surface area, enhancing water and nutrient uptake. In leguminous plants, root hairs also play a critical role as the site of infection by symbiotic nitrogen fixing rhizobia
Nihar J Mehta et al.
Free radical biology & medicine, 101, 44-52 (2016-11-05)
The dopamine oxidation product cysteinyl-dopamine has attracted attention as a contributor to the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Treatment of cysteinyl-dopamine with hypochlorite yields an even more cytotoxic product. This product has potent redox-cycling activity and initiates production
Artavazd Tadevosyan et al.
The Journal of biological chemistry, 285(29), 22338-22349 (2010-05-14)
Angiotensin-II (Ang-II) from extracardiac sources and intracardiac synthesis regulates cardiac homeostasis, with mitogenic and growth-promoting effects largely due to altered gene expression. Here, we assessed the possibility that angiotensin-1 (AT1R) or angiotensin-2 (AT2R) receptors on the nuclear envelope mediate effects
Design and optimization of PLGA microparticles for controlled and local delivery of Neuregulin-1 in traumatic spinal cord injury
Santhosh KT, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 261, 147-162 (2017)
Artículos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.