Merck
CO-RO
Roche
cOmplete Cóctel de inhibidores de proteasas
Tablets provided in glass vials
Sinónimos:
comprimido inhibidor de proteasas
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 TABS
US$ 446,00
3 X 20 TABS
US$ 1.360,00
US$ 446,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form:
tablet
Solubility:
aqueous buffer: soluble
Storage temp.:
2-8°C
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
tablet
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
<7.5
solubility
aqueous buffer: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
046931240010469311600104693132001
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
packaging
pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
packaging
pkg of 20 tablets
packaging
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
optimum pH
<7.5
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
General description
Los comprimidos de inhibidores de proteasas cOmplete inhiben un amplio espectro de proteasas de serina y de cisteína, y metaloproteínasas, así como calpaínas. Debido a la composición optimizada de los comprimidos, demuestran excelentes efectos inhibidores y son ideales para la protección de proteínas aisladas de tejidos animales, vegetales, levaduras y bacterias. Los comprimidos cOmplete contienen EDTA e inhibidores reversibles e irreversibles de proteasas.
Application
El cóctel inhibidor de proteasas cOmplete se ha utilizado como un componente del
  • el tampón de lisis para la homogeneización del músculo liso cavernoso (CSM) de rata para obtener las fracciones membranosa y citosólica[1]
  • el tampón A frío para preparar los extractos citosólico y nuclear[1]
  • el tampón de lisis para homogeneización de tejidos para determinar la expresión proteica mediante inmunoelectrotransferencia[2]
  • disolución salina tamponada con fosfato (PBS) para la lisis de retina de rata para enzimoinmunoanálisis absorbente (ELISA)[3]
cOmplete se utiliza para la inhibición de serín y cisteín proteasas y de metaloproteínasas en extractos bacterianos, de levaduras y de células vegetales y de mamíferos.[4][5][6][7][8]
cOmplete contiene inhibidores reversibles e irreversibles de proteasas. Por consiguiente, recomendamos añadir cOmplete a todas las disoluciones tampón de reserva y las disoluciones normalmente protegidas con inhibidores de proteasas, y no  tan sólo durante las etapas de purificación iniciales.
cOmplete contiene EDTA (1 comprimido produce EDTA  1 mM en 50 ml). Por consiguiente, el tampón de extracción no deberá contener cationes divalentes como el Ca2+, el Mg2+o el Mn2+, o la inhibición de las metaloproteasas podría ser incompleta. Si se va a purificar la proteína de interés mediante IMAC (cromatografía por afinidad con metal inmovilizado), por ejemplo, las proteínas recombinantes etiquetadas con poli-his, tendrá que eliminarse el EDTA (por ejemplo, mediante diálisis) antes de la cromatografía.
También podría utilizarse el producto cOmplete carente de EDTA. Estos comprimidos son idénticos a los cOmplete, con la excepción de que no contienen EDTA ni otros quelantes.
Los comprimidos cOmplete inhiben la actividad proteolítica en volúmenes de extracción grandes (hasta 50 ml). Si se trabaja con volúmenes menores (hasta 10 ml), recomendamos utilizar cOmplete, Mini. La composición del comprimido cOmplete Mini es idéntica a la del comprimido cOmplete normal.
Biochem/physiol Actions
Mezcla de diversos inhibidores de proteasas con amplia especificidad inhibidora. Para la inhibición de las serín y cisteín proteasas y las metaloproteasas en extractos bacterianos, de células de mamífero, de levaduras y de células vegetales.
Features and Benefits
Utilice los comprimidos de inhibidores de proteasas cOmplete para proteger sus proteínas de una gran variedad de proteasas. En solo unos minutos, la actividad proteolítica desinhibida puede degradar la proteína que se ha tardado días en aislar. Cada uno de estos cómodos comprimidos hidrosolubles contiene una mezcla de inhibidores de proteasas que inhiben la actividad proteolítica de la mayor parte de tipos celulares: animales, vegetales, levaduras y bacterias. No es necesario pesar ni medir, lo que garantiza resultados uniformes.
  • Facilidad de uso: sólo tiene que echar un comprimido de disolución rápida en su disolución tampón.
  • Protección completa: protección instantánea de sus proteínas frente a una amplia gama de proteasas.
  • Flexibilidad: protección de las proteínas en extractos de casi cualquier tejido o célula: animales, vegetales, levaduras, bacterias u hongos.
  • Seguridad: elija inhibidores no tóxicos que no le planteen riesgos a usted ni a quienes le rodean.
  • Idoneidad para purificación mediante cromatografía por afinidad IMAC: purificación de proteínas etiquetadas con poli-histidina con una resina de purificación cOmplete con la etiqueta His.
Physical form
Comprimidos en viales de vidrio
Preparation Note
Concentración de trabajo: 1 comprimido por 50 ml de disolución de extracción
Disolución de trabajo: Preparación de la disolución de trabajo:
Un comprimido completo de inhibidor de proteasas cOmplete basta para la inhibición de la actividad proteolítica en 50 ml de la disolución de extracción. Si hay mucha actividad proteolítica, deberá utilizarse un comprimido por 25 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción. Otra posibilidad es preparar una disolución de reserva (concentración x 25).
Preparación de la disolución de reserva (concentración x 25):
Disolución de un comprimido del inhibidor de proteasas cOmplete en 2 ml de agua destilada o en 2 ml de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0. La disolución de reserva también puede prepararse en tampón Tris 10 mM, pH entre 7,2 y 7,5.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de trabajo puede conservarse entre 2 y 8 °C durante1 a 2 semanas, o al menos 12 semanas entre -15 y -25 °C.
Solubles en disoluciones tampones acuosas; o añadir directamente a los medios de extracción. Otra alternativa es preparar disoluciones de reserva 25x en 2 ml de agua o de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0. La disolución de reserva es estable durante 1 a 2 semanas entre 2 y 8 °C o al menos 12 semanas entre -15 y -25 °C; también puede utilizarse en disoluciones que contengan tiol entre 15 y 25 °C.
Analysis Note
Rendimiento probado con extracto pancreático.
Other Notes
La eficiencia de la inhibición se analiza rápida y sensiblemente con el sustrato universal de las proteasas. Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Mezcla patentada de diversos inhibidores de proteasas con amplia especificidad inhibidora.
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yanan Yang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(5), 1305-1305 (2021-10-12)
Lung cancer is one of the most common types of cancer, with the highest mortality rate worldwide. MicroRNAs play notable roles in the chemotherapeutic effects of anticancer drugs. The present study used reverse transcription-quantitative PCR, western blotting and cell migration
Chronic ethanol consumption increases vascular oxidative stress and the mortality induced by sub-lethal sepsis: Potential role of iNOS
Ceron CS, et al.
European Journal of Pharmacology, 825, 39-47 (2018)
Ethanol-induced erectile dysfunction and increased expression of pro-inflammatory proteins in the rat cavernosal smooth muscle are mediated by NADPH oxidase-derived reactive oxygen species
Leite LN, et al.
European Journal of Pharmacology, 804, 82-93 (2017)
Chengfeng Xiao et al.
Developmental neurobiology, 67(4), 438-455 (2007-04-20)
Heat shock preconditioning can enhance locomotor and synaptic performance during subsequent hyperthermia. The molecular basis underlying this neural phenotypic modification is largely unknown. Here we report that directing the expression of the 70 kDa heat shock protein (HSP70) to motoneurons
Modulation of alpha-adrenoceptor signalling protects photoreceptors after retinal detachment by inhibiting oxidative stress and inflammation
Li T, et al.
British Journal of Pharmacology, 176(6), 801-813 (2019)
Artículos
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protocolos
It is possible dissolve 1 tablet in as little as 2 ml double distilled Water, results in a 25x stock solution, without difficulty.
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.