11836170001
Roche
cOmplete™, Mini, conjunto de inhibidores de proteasas sin EDTA
Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Sinónimos:
cóctel de inhibidores de proteasas, inhibidor de proteasas, inhibidor de proteasas roche
About This Item
Productos recomendados
form
tablet
usage
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
packaging
vial of 25 tablets
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Debido a su composición optimizada, los comprimidos demuestran excelentes efectos inhibidores y son ideales para la protección de proteínas aisladas de tejidos animales y vegetales, de levaduras y de bacterias. Los comprimidos cOmplete Mini sin EDTA contienen inhibidores de proteasas reversibles e irreversibles. Las metaloproteasas y las aspartil proteasas no se inhiben.
Los comprimidos cOmplete Mini sin EDTA son idénticos a los comprimidos cOmplete Mini. La única diferencia es que no contienen EDTA u otros quelantes ( EGTA).
Specificity
Application
Los comprimidos cOmplete sin EDTA se utilizan para la inhibición de la actividad proteolítica en volúmenes pequeños (hasta 10 ml) en los que el EDTA puede interferir en la estabilidad de las proteínas (por ejemplo, proteínas que contienen un metal) o en los ensayos posteriores. Dado que el EDTA interfiere en la IMAC (cromatografía por afinidad con metal inmovilizado), cOmplete sin EDTA se utiliza de preferencia en el proceso de aislamiento de proteínas de fusión con etiquetas Poly-His.
Si es necesario inhibir la actividad proteolítica en un volumen grande (hasta 50 ml), recomendamos utilizar cOmplete, Mini, sin EDTA.
- resuspensión para la preparación de lisados nucleares procedentes de líneas celulares de cáncer de próstata para la inmunoprecipitación de la cromatina y el ARN
- tampón de resuspensión para la extracción de proteínas de neuroesferas para análisis mediante transferencia western
- tampón de homogeneización para la extracción de proteínas de muestras de ventrículo izquierdo de rata y tampón de inmunoprecipitación para células de riñón embrionario humano 293 (HEK293).
Features and Benefits
- Facilidad de uso: basta echar un comprimido de disolución rápida en su disolución tampón.
- Seguridad: Elija inhibidores no tóxicos que no le planteen riesgos a usted ni a quienes le rodean.
- Protección completa: protección instantánea de sus proteínas frente a una amplia gama de proteasas.
- Flexibilidad: Protección de las proteínas de extractos de casi cualquier tejido o célula: animales, vegetales, levaduras, bacterias u hongos.
Components
Quality
Physical form
Preparation Note
Disolución de trabajo: Preparación de la disolución de trabajo:
Un comprimido de cOmplete Mini sin EDTA basta para la inhibición de la actividad proteolítica en 10 ml de la disolución de extracción. Cuando haya mucha actividad proteolítica, deberá utilizarse un comprimido por 7 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción. Otra posibilidad es preparar una disolución de reserva (concentración x 7).
Disolución de reserva (concentración x 7)
Disolver un comprimido de cOmplete Mini sin EDTA en 1,5 ml de agua destilada o en 1,5 ml de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de trabajo puede conservarse entre 2 y 8 °C durante1 a 2 semanas, o al menos 12 semanas entre -15 y -25 °C.
Reconstitution
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Los clientes también vieron
Artículos
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protocolos
Dissolve one tablet in 10 ml aqueous buffer or water. If high proteolytic activity is present, dissolve one tablet in 7 ml buffer.
Contenido relacionado
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.