04716728001
Roche
ADNasa I recombinante, sin ARNasa
from bovine pancreas, expressed in Pichia pastoris
Seleccione un Tamaño
US$ 217,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 217,00
Productos recomendados
origen biológico
bovine pancreas
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Formulario
solution
mol peso
~39 kDa
envase
pkg of 10,000 U
fabricante / nombre comercial
Roche
pH óptimo
7.0-8.0
solubilidad
water: soluble
Categorías relacionadas
Descripción general
Contenido
- ADNasa I recombinante, sin ARNasa, 10 U/μl
- Tampón de incubación, concentrado x10
Especificidad
Nota importante: La ADNasa I recombinante, sin ARNasa, también puede inactivarse y eliminarse mediante extracción con fenol de acuerdo con los protocolos normalizados, por ejemplo , los protocolos vigentes en biología molecular.
Aplicación
- Retirar el ADN genómico de las preparaciones de ARN antes de una RT-PCR
- Aislar el ARN sin ADN después de las reacciones de transcripción in vitro
- Realizar desplazamiento de muescas
- Cartografiar regiones sensibles a la ADNasa en el ADN eucariótico
Características y beneficios
- Elimina la contaminación del ADN procedente de cualquier muestra de ARN
- No contiene actividad ARNasa ni proteasa detectable
- Puede ser termoinactivada, eliminando así la necesidad de extracción orgánica
- Se entrega con un tampón de incubación optimizado, que admite la máxima actividad ADNasa
- Se produce mediante un proceso totalmente libre de animales para eliminar cualquier riesgo asociado con los materiales de origen animal
Envase
Calidad
Especificaciones
La ADNasa I recombinante está heterogéneamente N-glucosilada, por lo que aparece como dos bandas en la electroforesis en gel.
Requisito de iones divalentes
La ADNasa I requiere cationes divalentes para su máxima actividad. Iones como el magnesio activan la endonucleasa específica del ADN y los iones calcio la estimulan. Por consiguiente, la enzima es inhibida por quelantes metálicos como el EDTA.
Definición de unidad
Condiciones de ensayo:
La actividad volumétrica se determina de acuerdo con la siguiente mezcla del ensayo. Se incuban 100 μg de ADN de timo de ternero en 2,5 ml 1x de tampón de incubación con 40 a 70 unidades de ADNasa I recombinante, sin ARNasa a +25 °C. El aumento de la absorbancia se mide a 260 nm.
Nota de preparación
Disolución de trabajo: Tampón de almacenamiento: Tris-HCl 20 mM, NaCl 50 mM, CaCl2 2 mM, MgCl2 2 mM, ditioeritritol 1 mM, 0,1 mg/ml de Pefabloc SC, glicerol al 50 % (v/v), pH 7,6 (a 4 °C).
Tampón de incubación (x10): Tris-HCl 400 mM , NaCl 100 mM, MgCl2 60 mM, CaCl2 10 mM, pH 7.9.
Tampón de dilución enzimática: Tris-HCl 25 mM, glicerol al 50 % (v/v), pH 7.6 (a 4 °C).
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
DNase I from bovine pancreas is a glycoprotein of Mr 37000. A special procedure is used to remove RNases from the DNase preparation.
Contenido relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.