SQPAKT0CM1
Cartucho SQPAK™ TOC Quanta
Produces ultrapure (Type 1) water with TOC ≤ 5 ppb. Use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
compatibilidad
for use with Milli-Q® SQ 2Series
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
El cartucho SQPAK™ TOC Quanta produce agua ultrapura (Tipo I) a una resistividad de 18,2 MΩ·cm y un TOC ≤ 5 ppb.
El cartucho contiene medios de intercambio iónico IQnano™ para eliminar iones hasta concentraciones traza y carbón activado sintético de alta calidad que actúa sobre las trazas de contaminantes orgánicos.
Para utilizar en el módulo de dispensación de agua ultrapura de las configuraciones Milli-Q® SQ 2Series, entre ellos los sistemas Milli-Q® SQ 200/200P y SQ 240C/240CV.
Características y beneficios
- Fácil sustitución gracias al mecanismo de giro y bloqueo
- La necesidad de sustituir el cartucho viene indicada mediante un pictograma de luz naranja parpadeante en el sistema
- La etiqueta Ultrapure y el color azul del cartucho SQPAK™ Quanta se repiten en la interfaz de la estación de producción, para informar sobre su propósito de purificación de agua y guía de sustitución
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.