ZSQ200U0TK
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SQ 200
Ultrapure (Type 1) water dispensing module; Includes one 3.5 L Milli-Q® SQ Switch Tank.
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
resistivity
18.2 MΩ-cm
system H
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
system W
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
impurities
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
El kit del sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 200 proporciona agua ultrapura (Tipo I) desde el depósito SQ Switch de 3,5 l lleno de agua purificada por ósmosis inversa (RO). Un dispensador manual flexible suministra el agua ultrapura. Este módulo de dispensación debe estar asociado a una estación de producción de agua purificada por RO Milli-Q® SQ 2Series para recargar su depósito SQ Switch portátil.
El módulo de dispensación Milli-Q® SQ 200 permite configurar o escalar cinco de las seis configuraciones preestablecidas disponibles para la familia Milli-Q® SQ 2Series: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C y Milli-Q® SQ 240CV. Estas configuraciones otorgan a los usuarios plena autonomía y son adaptables a los requisitos y evoluciones del laboratorio.
Features and Benefits
- El sencillo dispensador manual permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado entregar agua ultrapura a caudales variables, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
- Un led de color indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩcm
- Una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
- Esta unidad de dispensación autónoma suministra agua ultrapura reciente en cualquier lugar donde se disponga de una toma de corriente gracias al depósito SQ Switch portátil
- Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada por RO recién producida gracias al cartucho de RO de gran caudal (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada
- La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
- La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
- El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
Este número de referencia incluye:
- El módulo de dispensación de agua ultrapura desde un depósito de 3,5 l
- Un depósito Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
Este número de catálogo no incluye:
- Los cartuchos ni los filtros finales SQPAK™
- La válvula de gravedad SQ
- La estación de producción de agua purificada por RO obligatoria para rellenar el depósito SQ Switch de 3,5 l: el sistema de purificación Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
- El cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Legal Information
For use with
consumable
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.