Documentos
EZFITBACKF
Millipore
Válvula antirretorno del colector EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, suitable for (General microbial analysis)
Sinónimos:
Válvula membrana de filtración
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 3 units
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
suitability
suitable for (General microbial analysis)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
La válvula antirretorno del colector EZ-Fit® está integrada en la conexión de tubos flexibles para evitar el reflujo de líquido desde el sistema de vacío.
Application
La válvula antirretorno evita el reflujo de líquido desde el sistema de vacío al distribuidor EZ-Fit®. Permite una filtración eficiente y sin contaminación
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany