Documentos clave
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Ensayo:
82.0-86.0% ethanol basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Alcohol, Reagent
Nivel de calidad
Ensayo
82.0-86.0% ethanol basis
Formulario
liquid
composición
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
color
APHA: ≤20
temperatura de transición
flash point 17 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent
Forma física
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Nota de análisis
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup