Documentos
ZFRE012FC
Milli-Q
Filtro de ventilación (12 pulg.) con trampa de CO2
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Sinónimos:
Filtro de ventilación
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
material
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Quality Level
feature
Advanced protection against airborne contaminants.
packaging
pkg of 1 unit
parameter
30 L/min air flow rate
resistivity
≥1 MΩ-cm
H
30.8 cm (12.13 in.)
diam.
7 cm (2.76 in.)
housing D
72 mm (2.8 in.)
housing L
311 mm (12.2 in.)
total L
327 mm (12.9 in.)
pore size
1 μm filter
compatibility
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
shipped in
ambient
General description
El filtro de ventilación con trampa de CO2 está diseñado para proteger el agua purificada muy sensible almacenada de posibles contaminantes del entorno. Entre ellos el dióxido de carbono, partículas, microorganismos y compuestos orgánicos volátiles que provienen principalmente de la atmósfera del laboratorio.
Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, forma iones de bicarbonato y carbonato. Esta reacción aumenta el contenido iónico del agua purificada y altera su calidad. El filtro de ventilación reduce de manera significativa la contaminación orgánica e iónica atmosférica que entra en el depósito.
El filtro de ventilación debe sustituirse una vez al año para obtener los mejores resultados.
Application
Para utilizar en depósitos de almacenamiento SDS con agua purificada.
Features and Benefits
  • El carbón activo adsorbe los compuestos orgánicos volátiles.
  • Un lecho de cal sodada elimina el dióxido de carbono.
  • Un filtro de membrana retiene las partículas y las bacterias.
  • El filtro de ventilación se instala fácilmente en el soporte incorporado en la parte delantera del depósito SDS.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1