AX0441
Reagent Alcohol
94.0-96.0%, 89.0-92.0 % (v/v) ethanol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Alcohol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
Nivel de calidad
200
300
Ensayo
94.0-96.0%
Formulario
liquid
composición
methanol, 3.5-5.5%
iso-propyl alcohol, 4.0-6.0%
concentración
89.0-92.0 % (v/v) ethanol
impurezas
≤0.075% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.001%
color
clear colorless
APHA: ≤10
temperatura de transición
flash point 12 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Prior to shipment of unit sizes of Reagent Alcohol over 4L, a letterhead application approved by the Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms (ATF) must be on file with EMD Chemicals.
Used as the final stage in dehydration for processing tissue especially in electron microscopy.
Forma física
Nota de análisis
Assay (ethanol): 89.0-92.0% (v/v)
Assay (isopropyl alcohol): 4.0-6.0% (v/v)
Assay (methanol): 3.5-5.5% (v/v)
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.075% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup