Documentos clave
AX0445
Supelco
Reagent Alcohol
89.5-91.5% ethanol basis, Reagent, OmniSolv®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
grado
reagent
Nivel de calidad
Ensayo
89.5-91.5% ethanol basis
Formulario
liquid
composición
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.04% Water (H2O)
≤0.04 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
residuo de evap.
≤4 ppm
color
APHA: ≤10
temperatura de transición
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
Absorción UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.65
λ: 220 nm Amax: ≤0.35
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent, OmniSolv®
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Forma física
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (Ethanol)89.5-91.5%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxTitrable base0.04µeq/g maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.65AU maxUV Abs. at 220 nm0.35AU maxUV Abs. at 230 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off205nm maxWater (H2O)0.04% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup