516620
Peroxynitrite
liquid, biological oxidizing agent, Calbiochem®
Sinónimos:
Nitroxyl anion, Peroxynitrous acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Peroxynitrite, Synthesized from isoamyl nitrite and hydrogen peroxide.
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
color
yellow
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Oxidizing agent that reacts with DNA, membrane phospholipids, sulfhydryl groups, and tyrosine
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Sakuma, S., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 476.
Lymar, S.V., et al. 1996. Biochemistry 35, 7855.
Uppu, R.M., and Pryor, W.A. 1996. Methods Enzymol. 269, 322.
Ischiropoulos, H., and al-Medhi, A.B. 1995. FEBS Lett. 364, 279.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable