Merck
20-107
Peroxinitrito
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
El peroxinitrito (ONOO−) es un potente oxidante formado por la colisión de óxido nítrico y superóxido.
Application
El peroxinitrito se ha utilizado para inducir contracción de pericitos en cerebros de ratón. También se ha utilizado para la preparación de patrones proteicos nitrados de control positivo en estudios de inmunohistoquímica.
Biochem/physiol Actions
El peroxinitrito (ONOO−) exhibe actividad bactericida. Promueve la muerte celular y contribuye al proceso de transducción de señales, la función mitocondrial y la vía apoptótica. La formación de peroxinitrito se ha asociado con el desarrollo de diversas enfermedades, entre ellas, enfermedades vasculares, lesión isquemia-reperfusión, choque circulatorio, inflamación, dolor y neurodegeneración.
Physical form
NaOH 0,3 M
Analysis Note
Se evalúa habitualmente tratando células A431 no estimuladas.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxinitrito
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c