Merck
341584
Sigma-Aldrich
Poli(vinil alcohol)
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Sinónimos:
PVA
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CHOH-]n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.23
form
powder
mol wt
Mw 89,000-98,000
falling ball
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
density
1.19-1.31 g/cm3
application(s)
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES string
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El alcohol polivinílico (PVOH) es un polímero lineal hidrófilo que forma copolímeros de alcohol vinílico y acetato de vinilo. Por consiguiente, las propiedades estructurales de los polímeros de alcohol polivinílico dependen de la extensión de la polimerización y de la hidrólisis. Dichos cambios provocan modificaciones químicas y físicas como esterificación, eterificación, cristalización y complejación ion-polímero en el polímero. Las estructuras modificadas con PVOH son útiles en las aplicaciones biomédicas.
Application
Se han dispersado partículas de zeolita NaA en una matriz de poli(vinil alcohol) para preparar una membrana de matriz mixta destinada a estudiar la separación pervaporativa de las mezclas agua-butanol. Se han utilizado armazones poliméricos biocompatibles de poli(vinil alcohol)/gelatina para diseñar modelos de cáncer en 3D.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Polyvinyl Alcohol in Medicine and Pharmacy: A Perspective
Muppalaneni S and Omidian H
Journal of Developing Drugs, 2(3) (2013)
Interfacing polymeric scaffolds with primary pancreatic ductal adenocarcinoma cells to develop 3D cancer models
Ricci C, et al.
Biomatter (2014)
Jina Jang et al.
Micromachines, 11(8) (2020-08-06)
The design or dimension of micro-supercapacitor electrodes is an important factor that determines their performance. In this study, a microsupercapacitor was precisely fabricated on a silicon substrate by irradiating an imprinted furan micropattern with a CO2 laser beam under ambient
Mixed-matrix membrane prepared from crosslinked PVA with NaA zeolite for pervaporative separation of water-butanol mixtures.
Duckkyu O, et al.
Desalination and Water Treatment, 51(25-27), 5362-5370 null
Siti Naqiah Amrun et al.
EBioMedicine, 58, 102911-102911 (2020-07-28)
Given the unceasing worldwide surge in COVID-19 cases, there is an imperative need to develop highly specific and sensitive serology assays to define exposure to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pooled plasma samples from PCR positive COVID-19 patients
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.