Merck
G4251
Sigma-Aldrich
L-Glutatión reducido
≥98.0%
Sinónimos:
Glutatión-SH, γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
307.32
Beilstein/REAXYS Number:
1729812
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
L-Glutatión reducido, ≥98.0%
Quality Level
assay
≥98.0%
form
powder
color
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
functional group
amine
carboxylic acid
thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
General description
El glutatión (GSH) es una molécula ubicua que se encuentra en muchas células y tejidos. Los tres aminoácidos presentes en el GSH son la glicina, la cisteína y el ácido glutámico.
Application
El L-glutatión reducido (GSH) se ha utilizado en el tampón de elución para eluir proteínas fusionadas a la GST (glutatión S-transferasa) utilizando microesferas de glutatión-agarosa. Se ha utilizado para preparar una curva estándar para los análisis de GSH.
Puede utilizarse a 5-10 mM para eluir la glutatión S-transferasa (GST) a partir de glutatión agarosa.
Biochem/physiol Actions
El glutatión (GSH) forma conjugados con varios metabolitos y xenobióticos. Actúa como cofactor importante para varias enzimas. El GSH está involucrado en muchas vías metabólicas y de comunicación. El glutatión funciona como un tampón de tiol para proteínas celulares como las tiorredoxinas y las metalotioneínas. El GSH también participa en la regeneración de antioxidantes como los tocoferoles y el ascorbato.
Antioxidante endógeno que desempeña un papel importante en la reducción de las especies de oxígeno reactivo formadas durante el metabolismo celular y el estallido respiratorio. La glutatión-S-transferasa cataliza la formación de tioéteres de glutatión con xenobióticos, leucotrienos y otras moléculas que tienen un centro electrofílico. El glutatión también forma enlaces de disulfuro con restos de cisteína de las proteínas. A través de estos mecanismos, puede tener el efecto paradójico de reducir la eficacia de los antineoplásicos.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hee Woong Yang et al.
FEBS letters, 593(15), 2060-2068 (2019-06-11)
Ribosomal protein S3 (rpS3) has endonuclease activity for DNA repair. In particular, rpS3 cleaves the phosphodiester bonds of damaged DNA. In this study, we show that the repair domain of rpS3 spans amino acids 144-189. We fused rpS3 with the
Nitric oxide as an independent regulatory factor in regenerating rat liver.
Tuncyurek P, et al.
Acta Chirurgica Belgica, 106, 581-581 (2006)
Surface Plasmon Resonance (SPR) Analysis of Binding Interactions of Inner-Ear Proteins.
Drescher DG, et al.
Methods in Molecular Biology, 1427, 165-165 (2016)
Cu 2 O/NiO x/graphene oxide modified glassy carbon electrode for the enhanced electrochemical oxidation of reduced glutathione and nonenzyme glucose sensor.
Yuan B et al.
Electrochimica Acta, 104, 78-78 (2013)
Effects of N-acetylcysteine, oral glutathione (GSH) and a novel sublingual form of GSH on oxidative stress markers: A comparative crossover study
Schmitt B, et al.
Redox Biology, 6, 198-205 (2015)
Artículos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.