Merck
1.04354
SAFC
L-histidina monohydrochloride monohydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido Lα-amino-β-(4-imidazolil) propiónico monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
209.63
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-438-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
form
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
General description
Los productos químicos desempeñan un papel importante en la estabilización de los fármacos biológicos durante su proceso de formulación y fabricación, por ejemplo, evitando la agregación. Ofrecemos una amplia gama de estabilizadores, tampones y sales de gran calidad para la purificación y formulación satisfactoria de sus biomoléculas. Desarrollados específicamente para aplicaciones de alto riesgo, tienen una baja concentración microbiana y de endotoxinas.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
application
El monoclorhidrato de histidina se utiliza en la fabricación de productos biofarmacéuticos como amortiguador en la formulación. A menudo se utiliza junto con la histidina para preparar tampón de histidina con el valor de pH deseado.
Debido a sus bajos límites microbianos y de endotoxinas, el monoclorhidrato de L-histidina monohidratado Emprove® Expert es especialmente adecuada para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenido relacionado
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
En el paso de conjugación en la producción de ADC se une un principio farmacéutico activo de gran potencia (HPAPI) a un AcM mediante un enlazador estable. Una conjugación eficaz implica decisiones complejas, esbozadas en esta página con servicios y productos para asegurar el éxito.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.