203788
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt, X-Phos, 2Na, BCIP, 2Na
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc(c2Cl)Br)Nc1
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
Clave InChI
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable