Saltar a
B5655
BCIP®/NBT
SIGMAFAST™, alkaline phosphatase substrate, chromogenic, tablet
Sinónimos:
Sustrato de la fosfatasa alcalina BCIP®/NBT
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 tabs
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 88,20
25 tabs
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 299,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
US$ 88,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SIGMAFAST™ BCIP®/NBT, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
SIGMAFAST BCIP®/NBT se ha utilizado como sustrato
  • para la IgG anti-ratón conjugada con fosfatasa alcalina en inmunotransferencia
  • para fosfatasa alcalina en la tinción histoquímica de osteoblastos primarios
  • para la tinción de la fosfatasa alcalina en células del estroma de médula ósea
Preparation Note
Cada comprimido disuelto en 10 ml de agua desionizada produce una disolución tamponada lista para utilizar que contiene BCIP/NBT, pH 9,5.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B1911B6404B3804
description
tablet
description
ready to use solution
description
-
description
alkaline phosphatase substrate
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ BCIP®/NBT
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is it ok to store this tablet (sigmafast BCIP/NBT) after being dissolved in water? (in case I couldn't use all 10 mL) If it's ok, which temperature (and other conditions) should I store it?
    1 answer
    1. For best results, it is recommended to use the solution within 1 hour. Long term storage of the solution has not been evaluated. A prepared BCIP/NBT solution is available under product number B6404. This product is prepared in Tris buffer and may be stored at room temperature. See the links below for the product datasheets for each item.
      B5655 Tablets
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/403/473/b5655dat.pdf
      B6404 Premixed Solution
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/719/b6404bul.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review