Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
SCC150
Sigma-Aldrich
Línea celular de epitelio bronquial humano 16HBE14o-
Human
Sinónimos:
16HBE, 16-HBE, 16HBEo-, 16-HBEo, 16-HBE14o
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Línea celular de epitelio bronquial humano 16HBE14o-, 16HBE14o- human bronchial epithelial cell line is widely used to model barrier function of the airway epithelium and to study respiratory ion transport as well as the function of CFTR.
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
General description
La 16HBE14o- es una línea de células epiteliales bronquiales humanas aislada de un paciente varón de 1 año de edad con enfermedad cardiopulmonar e inmortalizada con plásmido SV40 con origen de replicación defectuoso (pSVori-). La línea celular conserva las características de las células epiteliales bronquiales diferenciadas normales, como la morfología adoquinada, la expresión de la citoqueratina, la capacidad de formar uniones estrechas y el transporte direccional de iones (1). Cuando se cultiva con una interfaz aire/líquido, se pueden detectar cilios. A diferencia de la mayoría de las otras líneas celulares respiratorias, la 16HBE14o- expresa altos niveles de ARNm del regulador de conductancia transmembranaria de la fibrosis quística (CFTR) y la proteína (1). La expresión del CFTR muestra correlación con la conductancia de Cl- dependiente de AMPc en una variedad de células, entre ellas, las células epiteliales 16HE14o-.
Cell Line Description
Células epiteliales
Application
Se ha utilizado la línea celular epitelial bronquial humana 16HBE14o- en la expresión de ARN circulares (cirARNs). También se ha utilizado en el análisis lipidómico para comparación con la línea celular de la fibrosis quística.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X10^6 células viables.
• Las células se analizan mediante PCR y son negativas para los virus del papiloma humano, HPV-16, HPV-18, de la hepatitis A y C, y los virus VIH-1 y 2 según lo evaluado por un panel Human Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Cada lote de células es genotipado por análisis de repeticiones cortas en tándem (STR) para verificar la identidad única de la línea celular.
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del “acuerdo de uso académico”, tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Richard Graeff et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-10-31)
Adenosine and uric acid (UA) play a pivotal role in lung diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In the present experiments, we measured adenosine synthesis from nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) in membranes prepared from wild type
Tibor Dubaj et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 12(3) (2022-02-16)
Data suitable for assembling a physiologically-based pharmacokinetic (PBPK) model for nanoparticles (NPs) remain relatively scarce. Therefore, there is a trend in extrapolating the results of in vitro and in silico studies to in vivo nanoparticle hazard and risk assessment. To
Michele Dei Cas et al.
Cells, 9(5) (2020-05-16)
Altered lipid metabolism has been associated to cystic fibrosis disease, which is characterized by chronic lung inflammation and various organs dysfunction. Here, we present the validation of an untargeted lipidomics approach based on high-resolution mass spectrometry aimed at identifying those
T Koslowsky et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 428(5-6), 597-603 (1994-10-01)
The present study was performed to examine Ca(2+)-dependent and cell-swelling-induced ion conductances in a polarized bronchial epithelial cell line (16HBE14o-). Whole-cell currents were measured in fast and slow whole-cell patch-clamp experiments in cells grown either on filters or on coated
K Kunzelmann et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 428(5-6), 590-596 (1994-10-01)
The cAMP-dependent activation of Cl- channels was studied in a bronchial epithelial cell line (16HBE14o-) in fast and slow whole-cell, and cell-attached patch-clamp experiments. The cells are known to express high levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator mRNA and
Artículos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Contenido relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.