Productos recomendados
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A
storage temp.
2-30°C
General description
El Spectroquant NOVA 60 contiene 12 filtros en serie para cubrir la longitud de onda analítica más importante que vaya a utilizarse con nuestros kits de ensayo Spectroquant. Además, la lectura de código de barras integrada de los ensayos Spectroquant para autorreconocimiento del tamaño de la cubeta, los parámetros del método y el cálculo de los resultados garantiza la obtención de resultados reproducibles y exactos incluso sin excesiva capacitación.
Los clientes también vieron
Artículos
Un método paso a paso para la determinación fotométrica de los nitratos en los efluentes utilizando kits de ensayo y fotómetro Spectroquant® para un análisis preciso y cuantitativo.
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protocolos
Determinación fotométrica con derivado de la ftaleína
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Método que describe paso a paso la determinación fotométrica de los iones amonio en efluentes utilizando los kits de ensayo y el espectrofotómetro Spectroquant®.
Determinación espectrofotométrica del bromo con dipropil-p-fenilendiamina (DPD) en agua potable, agua de piscinas, aguas residuales y disoluciones de desinfección en un intervalo de 0,020 a 10,00 mg/l.
Contenido relacionado
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.