Documentos
1.04873
Supelco
Fosfato de potasio monobásico
for analysis EMSURE® ISO
Sinónimos:
Fosfato de potasio monobasic, Ortofosfato monopotásico, bifosfato de potasio, fosfato de potasio monobásico, Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Fórmula lineal:
KH2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-913-4
NACRES:
NA.21
agency
reag. ISO
suitable for SM 5210
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (alkalimetric)
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Nanoemulsiones estabilizadas con β-lactoglobulina: factores de formulación y proceso que afectan el tamaño de las gotas y la estabilidad de la nanoemulsión: se exploran los mecanismos de estabilización de β-lactoglobulina en nanoemulsiones, con implicaciones para las ciencias farmacéutica y alimentaria, pudiendo utilizar sustancias como el fosfato de potasio monobásico para la estabilidad y el control del pH (Ali et al., 2016).
  • Determinación mediante cromatografía de líquidos de fase inversa de residuos de sulfatiazol en la miel: se discute un método para detectar sulfatiazol en la miel mediante cromatografía de líquidos de fase inversa, destacando la importancia de las técnicas analíticas que podrían involucrar reactivos como el fosfato de potasio monobásico para la preparación y el análisis de muestras (Barry y MacEachern, 1983).
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica, calculada como sustancia seca): 99,5 - 100,5 %
Valoración (alcalimétrica, sustancia seca): ≥ 99,5 %
Valor de pH (5 %; agua): 4,2 - 4,5
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,003 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0010 %
As (Arsénico): ≤ 0,0002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0003 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0010 %
Na (Sodio): ≤ 0,02 %
Pb (Plomo): ≤ 0,001 %
Sustancias reductoras: pasa la prueba
Pérdida por desecación (110 °C): ≤ 0,2 %
Pérdida por desecación (130 °C): ≤ 0,2 %
Conforme a la ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocolos
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.