1.71202
Termorreactor
number of holes 2X12 hole, Spectroquant® TR 620
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Spectroquant® TR 620
técnicas
photometry: suitable
Descripción general
El termorreactor TR 620 Spectroquant consta de dos bloques calefactores separados que pueden controlarse de manera individual. De ese modo, el termorreactor TR 620 permite a los usuarios configurar y realizar dos programas de digestión diferentes al mismo tiempo – aumentando la flexibilidad y reduciendo los tiempos de espera.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min
Cobalt in wastewater from the production and casting of non-ferrous metals