Yes, this spectrophotometer has a pre-programmed method that provides ppm concentration of nitrite. Please follow the user guide for easy analysis, available at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/007/114776ug-ms.pdf.
173016
Prove 100 Spectrophotometer
Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Prove 100, Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Prove 100
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
El Spectroquant Prove 100 aporta una gran calidad y rentabilidad a sus análisis diarios.
La familia Spectroquant Prove es nuestra gama de espectrofotómetros de vanguardia para análisis fáciles de muestras de agua, alimentos sólidos y líquidos, y medioambientales. Todos los equipos Spectroquant Prove están preprogramados para más de 200 kits de ensayo y el reconocimiento automático del código de barras asegura la aplicación de los parámetros del método correcto y el registro de toda la información esencial, como número de lote, fecha de caducidad y actualizaciones de calibración automática, haciendo que la utilización de los kits de ensayo analíticos sea tan fácil como nunca antes.
Información legal
sustituido por
Los clientes también vieron
Artículos
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Protocolos
Determinación fotométrica con derivado de la ftaleína
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
En una botella de vidrio, mezcle 50 g de muestra naturalmente húmeda, sin piedras gruesas, con 100 ml de la disolución de cloruro de calcio 0,025 mol/l.
Contenido relacionado
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
-
Does this spectrophotometer have a pre-programmed method that provides ppm concentration of nitrite. Meaning can I zero with a blank and then just use the test kit # 1.14776 to get an instant readout of ppm concentration?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?