Merck
Todas las fotos(9)
Documentos
1.73632
Supelco
Move 100 Hand-held Colorimeter
About This Item
UNSPSC Code:
41115311
NACRES:
SE.11
product name
Colorímetro Move 100,
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
storage temp.
15-25°C
General description
El Spectroquant® Move 100 es nuestro colorímetro portátil para análisis sobre el terreno. Hermético al polvo y al agua según la norma IP 68 y sin piezas móviles, el Spectroquant® Move 100 es el instrumento ideal para medir sobre el terreno.
Preprogramado para más de 100 parámetros con nuestros kits de de ensayo Spectroquant de gran calidad®, este colorímetro compacto y portátil cubre todos los parámetros importantes para el análisis del agua en un solo instrumento. Este práctico instrumento funciona con pilas, se suministra con un estuche de transporte y está diseñado para trabajos de campo y en proceso.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolos
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras fusión
Determinación fotométrica utilizando el método Griess posterior a la extracción
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Ver todo
Contenido relacionado
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.