Documentos clave
1.73635
Supelco
Move DC Hand-held Colorimeter
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Move DC,
product line
Spectroquant®
Quality Level
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
storage temp.
15-25°C
General description
El colorímetro móvil Spectroquant Move CL2/o3/ClO2/CyA/pH es adecuado para la detección de cinco parámetros esenciales del análisis de agua: cloro, ozono, dióxido de cloro, ácido cianúrico y pH. Este práctico instrumento funciona con pilas, se suministra con un estuche de transporte y está diseñado para trabajar durante los procesos y trabajo de campo.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.