Merck
1.06445
SAFC
L-glutamato sódico monohidratado
EMPROVE® EXPERT, ChP, FCC, NF, E 621
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-glutamato sódico monohidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8NNaO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
169.11 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
E Number:
E621
EC Index Number:
205-538-1
agency
ChP
NF
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
6.7-7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>200 °C (sublimed)
transition temp
flash point >900 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El L-glutamato de sodio se utiliza comúnmente como ingrediente en alimentos y productos farmacéuticos. En las aplicaciones farmacéuticas, el L-glutamato de sodio se ha utilizado principalmente para las formas de administración oral.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c