G5889
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinónimos:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
163 °C
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
Clave InChI
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- to prepare glutamate stock solution in HEPES-buffered saline (HBS) for glutamate perfusions[2]
- as a component in YNG (yeast nitrogen base glutamate) medium[3]
- used to treat HT22 hippocampal cells to study its effects on cell viability and to examine the expression of molecules related to apoptotic cell death[4]
- as a component of fresh media to culture neurons and to assess glutamate uptake[5]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)