Merck
1.00895
SAFC
Sucralosa
granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sucralosa, 1,6-Dicloro-1,6-didesoxi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-desoxi-α-D-galactopiranósido, E955, Triclorosacarosa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19Cl3O8
Número de CAS:
Peso molecular:
397.63
Beilstein:
3654410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352121
Número índice de la CE:
259-952-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
fine powder
granular
tamaño de partícula
≥80 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130 °C (decomposition)
densidad
1.62 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clave InChI
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
La sucralosa es un edulcorante de alta intensidad que no es cariógeno y es adecuado para diabéticos y pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa. Además, es fácilmente soluble y enmascara tanto la amargura como las notas medicinales con la misma facilidad, lo que la hace excepcionalmente idónea para aplicaciones farmacéuticas.
Nuestra sucralosa está disponible en forma micronizada o granular, ambas de calidad farmacéutica, lo que le permite elegir en función de sus necesidades individuales. Debido a su óptimo comportamiento de dispersión, la sucralosa en polvo se recomienda normalmente para formulaciones sólidas, mientras que el comportamiento de disolución rápida de la sucralosa granular la hace muy adecuada para formulaciones líquidas.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Un saborizante dulce sintético detectable por los humanos. Activa los receptores del sabor dulce T1R2/T1R3 en las células enteroendocrinas y desencadena la secreción hormonal del péptido glucagonoide 1 y el polipéptido gástrico inhibidor, o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa.
Características y beneficios
  • Excelentes perfiles de sabor similar al azúcar
  • Enmascara el regusto amargo y las notas medicinales negativas con facilidad
  • La alta potencia de dulzor ofrece una mejor rentabilidad
  • Mayor estabilidad
  • No cariógena y adecuada para pacientes diabéticos y con fenilcetonuria
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
La sustancia 1.00895 no tiene registro REACH porque el único uso admitido es su empleo en medicamentos para uso humano o veterinario o en alimentos o piensos animales según el artículo 2 de la regulación REACH (CE) No 1907/2006.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.