Merck
1.05995
SAFC
(-)-Mentol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
(-)-Mentol, 2-Isopropil-5-metilciclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
218-690-9
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
transition temp
flash point 101 °C
solubility
490 mg/L
density
0.890 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Categorías relacionadas
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El mentol es un ingrediente de uso común en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. En aplicaciones farmacéuticas, el mentol se ha utilizado principalmente para las formas de administración oral.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2